2-Chlor-6-Fluoranilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
355820010
355820050
ACRO355820010EA
387
DKK
ACRO355820010
ACRO355820050
2-Chlor-6-Fluoranilin 99%
2-Chlor-6-Fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Molekylvægt: 145.56 g/mol Kogepunkt: 67…69 °C (14 mmHg) Smeltepunkt: 31…32 °C Massefylde: 1.316 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040309 CAS-nummer: 363-51-9 EINECS: 206-657-1 UN nummer: 2019 ADR: 6.1 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |