2-Chlor-6-Fluoranilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
355820010 355820050
ACRO355820010EA 387 DKK
ACRO355820010 ACRO355820050
2-Chlor-6-Fluoranilin 99%
2-Chlor-6-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Kogepunkt: 67…69 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 31…32 °C
Massefylde: 1,316 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040309
CAS-nummer: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN nummer: 2019
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %