2-Chlor-4-Fluoranilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15492.06
A15492.14
A15492.22
A15492.06EA
527
DKK
A15492.06
A15492.14
A15492.22
2-Chlor-4-Fluoranilin ≥97%
2-Chlor-4-Fluoranilin
Purity: 97%
CAS No.: 2106-02-7
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5540
Odour: Characteristic
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 2802559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042530
Formel:
C₆H₅ClFN Molekylvægt: 145.56 g/mol Kogepunkt: 191…192 °C Massefylde: 1.219 Flammepunkt: 98 °C (208 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042530 CAS-nummer: 2106-02-7 EINECS: 218-282-0 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |