2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A15345.03
A15345.06
A15345.03EA
189
DKK
A15345.03
A15345.06
2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd ≥97%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 84194-36-5
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point:
Formel:
C₇H₄ClFO Kogepunkt: 118…120 °C (50 mmHg) Smeltepunkt: 60…63 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042527 CAS-nummer: 84194-36-5 |