1-Chlor-4-Fluorbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13690.14 A13690.22 A13690.36
A13690.14EA 500 DKK
A13690.14 A13690.22 A13690.36
1-Chlor-4-Fluorbenzen 98%
1-Chlor-4-Fluorbenzen
Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 1904542
Formel: C₆H₄ClF
Kogepunkt: 129…130 °C
Smeltepunkt: –22 °C
Massefylde: 1,228
Flammepunkt: 29 °C (84 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000603
CAS-nummer: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
ADR: 3,III