1-Chlor-4-Fluorbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
208200250 208200050
ACRO208200250EA 418 DKK
ACRO208200250 ACRO208200050
1-Chlor-4-Fluorbenzen 98%
1-Chlor-4-Fluorbenzen
Formel: C₆H₄ClF
Kogepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,226 g/cm³
Flammepunkt: 29 °C
MDL Number: MFCD00000603
CAS-nummer: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN nummer: 1993
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %