Blodlancet, BD Microtainer®, kontaktaktiveret
Leverandør: BD Medical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
366594 366594UK 366592 366593
BDAM366594EA 1500 DKK
BDAM366594 BDAM366594UK BDAM366592 BDAM366593
Blodlancet, BD Microtainer®, kontaktaktiveret
Blodlancetter
BD Microtainer® kontaktaktiveret blodlancet er en sikkerhedsudviklet enhed, som bruges til blodprøvetagning ved fingerprik.
  • Forbedret brugerkomfort
  • Aktiveres ved kontakt
  • Forenkler proceduren
Advarsel: Blodprøvetagning ved hjælp af fingerprik bør ikke udføres på børn under 1 år i hht. CLSI's retningslinjer.