2-Chlor-5-nitrobenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13754.06
A13754.22
A13754.36
A13754.06EA
299
DKK
A13754.06
A13754.22
A13754.36
2-Chlor-5-nitrobenzoesyre ≥98%
2-Chlor-5-nitrobenzoesyre
Purity: 98+%
CAS No.: 2516-96-3
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Flash Point:
Formel:
C₇H₄ClNO₄ Smeltepunkt: 166…168 °C Massefylde: 0,4 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007294 CAS-nummer: 2516-96-3 EINECS: 219-739-7 |