5-Amino-2-chlorbenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L14501.14 L14501.22
L14501.14EA 712 DKK
L14501.14 L14501.22
5-Amino-2-chlorbenzoesyre ≥98%
5-Amino-2-chlorbenzoesyre
Purity: 98+% CAS No.: 89-54-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 2090422
Formel: C₇H₆ClNO₂
Kogepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 185 °C (dec.)
Massefylde: 1,5
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007845
CAS-nummer: 89-54-3
EINECS: 201-916-5