6-Chloranthranilsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10890.14
A10890.06
A10890.09
A10890.14EA
4020
DKK
A10890.14
A10890.06
A10890.09
6-Chloranthranilsyre ≥98%
6-Chloranthranilsyre
Purity: 98%
CAS No.: 2148-56-3
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 2804041
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Kogepunkt: 330 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 149…152 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051530 CAS-nummer: 2148-56-3 EINECS: 218-416-8 |