2-Amino-4-chlorbenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
103320250 103321000
ACRO103320250EA 418 DKK
ACRO103320250 ACRO103321000
2-Amino-4-chlorbenzoesyre 98%
2-Amino-4-chlorbenzoesyre
Formel: C₇H₆ClNO₂
Kogepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 231…235 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007778
CAS-nummer: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 235 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %