3,5-Dichlorbenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15168.06 A15168.14 A15168.22
A15168.06EA 331 DKK
A15168.06 A15168.14 A15168.22
3,5-Dichlorbenzoesyre ≥99%
3,5-Dichlorbenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 51-36-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 2044776
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Kogepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 185…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002494
CAS-nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4