3,4-Dichlorbenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15873.14 A15873.22 A15873.36
A15873.14EA 363 DKK
A15873.14 A15873.22 A15873.36
3,4-Dichlorbenzoesyre ≥99%
3,4-Dichlorbenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 51-44-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 2044777
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Kogepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 205…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002492
CAS-nummer: 51-44-5
EINECS: 200-099-2