2-Chlor-5-nitrobenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24287.06 B24287.14 B24287.22
B24287.06EA 345 DKK
B24287.06 B24287.14 B24287.22
2-Chlor-5-nitrobenzonitril ≥99%
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 16588-02-6 Molecular Formula: C7H3ClN2O2 Formula Weight: 182.57 Melting Point: 104-107° Beilstein Reference: 1818642
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Kogepunkt: 119…122 °C (0,6 mmHg)
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007292
CAS-nummer: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6