Dichlobenil ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dichlorbenzonitril
A14986.09 A14986.14 A14986.22
A14986.09EA 265 DKK
A14986.09 A14986.14 A14986.22
Dichlobenil ≥98%
Dichlobenil
Purity: 98% CAS No.: 1194-65-6 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Odour: Aromatic Melting Point: 143-147° Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 1909167 Merck Reference: 14,3042 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001781
Formel: C₇H₃Cl₂N
Molekylvægt: 172.01 g/mol
Kogepunkt: 270 °C
Smeltepunkt: 143…147 °C
Massefylde: 1.623 g/cm³ (–101 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001781
CAS-nummer: 1194-65-6
EINECS: 214-787-5
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03068