2,4-Dichlorbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10113.06 A10113.14
A10113.06EA 478 DKK
A10113.06 A10113.14
2,4-Dichlorbenzonitril ≥98%
2,4-Dichlorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 6574-98-7 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 637738 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016373
Formel: C₇H₃Cl₂N
Kogepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 57…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016373
CAS-nummer: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III