3-Chlorbenzonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
108680100 108680500
ACRO108680100EA 287 DKK
ACRO108680100 ACRO108680500
3-Chlorbenzonitril 99%
3-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Kogepunkt: 94 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 38…42 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001798
CAS-nummer: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to light beige Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene