2-Chlorbenzonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
108670010 108672500
ACRO108670010EA 1820 DKK
ACRO108670010 ACRO108672500
2-Chlorbenzonitril 99%
2-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Kogepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 43…46 °C
Massefylde: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001779
CAS-nummer: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 46 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %