4-Chlorbenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
8.02453.0250EA 327 DKK
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
4-Chlorbenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO
Kogepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 46 °C
Massefylde: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003379
CAS-nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 935 mg/l (20 °C)
Melting Point 46 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.19 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 302 °C