4-Chlorbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12757.30 A12757.0B A12757.0I
A12757.30EA 452 DKK
A12757.30 A12757.0B A12757.0I
4-Chlorbenzaldehyd ≥98%
4-Chlorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 104-88-1 Molecular Formula: C7H5ClO Formula Weight: 140.57 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Pungent Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 385858 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003379
Formel: C₇H₅ClO
Kogepunkt: 213…214 °C
Smeltepunkt: 45…49 °C
Massefylde: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 88 °C (190 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003379
CAS-nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III