3-Chlorbenzaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
108610250 108611000
ACRO108610250EA 347 DKK
ACRO108610250 ACRO108611000
3-Chlorbenzaldehyd 99%
3-Chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO
Kogepunkt: 213…215 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 17…18 °C
Massefylde: 1,241 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003350
CAS-nummer: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %