3,4-Dichlorbenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24706.06 B24706.14
B24706.06EA 308 DKK
B24706.06 B24706.14
3,4-Dichlorbenzaldehyd ≥97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 247…248 °C
Smeltepunkt: 41…44 °C
Flammepunkt: 135 °C (275 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003351
CAS-nummer: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN nummer: 1759
ADR: 8,III