2-Chlorbenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
A13488.30EA
354
DKK
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
2-Chlorbenzaldehyd ≥97%
2-Chlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 89-98-5
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5675
Odour: Pungent
pH: 2.9
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 385877
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003304
Formel:
C₇H₅ClO Molekylvægt: 140.57 g/mol Kogepunkt: 212 °C Smeltepunkt: 10…12 °C Massefylde: 1.249 Flammepunkt: 87 °C (188 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003304 CAS-nummer: 89-98-5 EINECS: 201-956-3 UN nummer: 3265 ADR: 8 III |