2,6-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13295.22
A13295.14
A13295.36
A13295.22EA
773
DKK
A13295.22
A13295.14
A13295.36
2,6-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 83-38-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 124°/10mm
Beilstein Reference: 386477
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003307
Formel:
C₇H₄Cl₂O Kogepunkt: 124 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 69…73 °C Flammepunkt: 135 °C (275 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003307 CAS-nummer: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 ADR: 8,III |