2,5-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13525.06
A13525.14
A13525.22
A13525.06EA
1170
DKK
A13525.06
A13525.14
A13525.22
2,5-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 6361-23-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point:
Formel:
C₇H₄Cl₂O Kogepunkt: 231…233 °C Smeltepunkt: 53…58 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00156140 CAS-nummer: 6361-23-5 EINECS: 228-832-1 ADR: 8,III |