2,4-Dichlorbenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
8.20433.0100EA 344 DKK
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
2,4-Dichlorbenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68…71 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003305
CAS-nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 175.01 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Ignition Point 440 °C