2,4-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
A12525.0EEA
5310
DKK
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
2,4-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 874-42-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 471601
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003305
Formel:
C₇H₄Cl₂O Kogepunkt: 233 °C Smeltepunkt: 69…73 °C Massefylde: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 127 °C (260 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003305 CAS-nummer: 874-42-0 EINECS: 212-861-1 UN nummer: 1759 ADR: 8,III |