2,3-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10118.18 A10118.30
A10118.18EA 922 DKK
A10118.18 A10118.30
2,3-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 143…145 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 61…65 °C
Massefylde: 1,33
Flammepunkt: 135 °C (275 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010127
CAS-nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
ADR: 8,III