2,3-Dichlorbenzaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
232670250 232671000
ACRO232670250EA 432 DKK
ACRO232670250 ACRO232671000
2,3-Dichlorbenzaldehyd 99%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 144 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 60…64 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³ (100 °C)
Flammepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010127
CAS-nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥98.5 %