Chlorbenzen, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
08650-5ML-F 08650-25ML-F
08650-5ML-FEA 515 DKK
08650-5ML-F 08650-25ML-F
Chlorbenzen, Supelco®
Chlorbenzen
Formel: C₆H₅Cl
Molekylvægt: 112.56 g/mol
Kogepunkt: 130
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 28
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN nummer: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6ba2f9f60365cc3a976a66389e6ba886d96721c&vid=7933945fd39b21db577f22c9d2753af45a5a1dc2&prid=web&clid=SAPDAM