Chlorbenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
22702.298EA 292 DKK
22702.298 22702.323 22702.367 22702.460
Chlorbenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorbenzen
Formel: C₆H₅Cl
Molekylvægt: 112.56 g/mol
Kogepunkt: 130
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 28
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN nummer: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Boiling point 131 - 133 °C
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 50 ppm