Chlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14506.1000
8.14506.2500
8.14506.9215
8.14506.1000EA
563
DKK
8.14506.1000
8.14506.2500
8.14506.9215
Chlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorbenzen
Formel:
C₆H₅Cl Kogepunkt: 130 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –45 °C Massefylde: 1,11 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 28 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000530 CAS-nummer: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 UN nummer: 1134 ADR: 3,III REACH: 01-2119432722-45 Merck Index: 13,02139 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 0.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -45 °C |
Molar Mass | 112.56 g/mol |
Boiling Point | 132 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 12 hPa (20 °C) |
Flash Point | 27 °C |
Refractive Index | 1.5248 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 11 %(V) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 590 °C |