Chlorbenzen 99+% for spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
222115000 222110025
ACRO222115000EA 713 DKK
ACRO222115000 ACRO222110025
Chlorbenzen 99+% for spectroscopy
Chlorbenzen
Formel: C₆H₅Cl
Molekylvægt: 112.56 g/mol
Kogepunkt: 131 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1.1075 g/cm³
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN nummer: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %