1,4-Dichlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Dichlorbenzen
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03226.0100 8.03226.1000 8.03226.2500
8.03226.0100EA 294 DKK
8.03226.0100 8.03226.1000 8.03226.2500
1,4-Dichlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Kogepunkt: 173,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48…50 °C
Massefylde: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000604
CAS-nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03082
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.08 g/l (25 °C)
Melting Point 52 - 54 °C
Molar Mass 147 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.8 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.5267 (70 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 5.9 %(V)
Density 1.23 g/cm3 (70 °C)
pH 7 (0.06 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Saturation concentration 5 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material