1,4-Dichlorbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Dichlorbenzen
A16290.0E A16290.22 A16290.36
A16290.0EEA 828 DKK
A16290.0E A16290.22 A16290.36
1,4-Dichlorbenzen ≥99%
1,4-Dichlorbenzen
Purity: 99+% CAS No.: 106-46-7 Molecular Formula: C6H4Cl2 Formula Weight: 147.00 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Strong Boiling Point: 173-174° Beilstein Reference: 1680023 Merck Reference: 14,3057 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00000604
Formel: C₆H₄Cl₂
Molekylvægt: 147 g/mol
Kogepunkt: 173…174 °C
Smeltepunkt: 52…56 °C
Massefylde: 1.248
Flammepunkt: 65 °C (149 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000604
CAS-nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03082