1,3-Dichlorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13688.0B
A13688.30
A13688.36
A13688.0BEA
1800
DKK
A13688.0B
A13688.30
A13688.36
1,3-Dichlorbenzen ≥98%
1,3-Dichlorbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 541-73-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -25°
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 956618
Merck Reference: 14,3055
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000573
Formel:
C₆H₄Cl₂ Molekylvægt: 147 g/mol Kogepunkt: 173 °C Smeltepunkt: –25 °C Massefylde: 1.288 Flammepunkt: 63 °C (145 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000573 CAS-nummer: 541-73-1 EINECS: 208-792-1 UN nummer: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 13,03080 |