1,3-Dichlorbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
151180010 151180250 151182500 151185000
ACRO151180010EA 1380 DKK
ACRO151180010 ACRO151180250 ACRO151182500 ACRO151185000
1,3-Dichlorbenzen 98%
1,3-Dichlorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Molekylvægt: 147 g/mol
Kogepunkt: 173
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1.28 g/cm³
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000573
CAS-nummer: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03080
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %