1,2-Dichlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Dichlorbenzen
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03238.0100 8.03238.1000 8.03238.2500
8.03238.0100EA 160 DKK
8.03238.0100 8.03238.1000 8.03238.2500
1,2-Dichlorbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Molekylvægt: 147 g/mol
Kogepunkt: 180.5
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1.309 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000535
CAS-nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN nummer: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Synonyms o-Chlorobenzene
Hill Formula C6H4Cl2
Chemical Formula 1,2-(Cl)2C6H4