1,2-Dichlorbenzen ≥98% til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
19385.K2
19385.M1
19385.K2EA
1410
DKK
19385.K2
19385.M1
1,2-Dichlorbenzen ≥98% til HPLC
1,2-Dichlorbenzen
Purity: 98% min
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.306
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Formel:
C₆H₄Cl₂ Kogepunkt: 180 °C Smeltepunkt: –18 °C Massefylde: 1,306 Flammepunkt: 68 °C (154 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000535 CAS-nummer: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN nummer: 1591 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3056 |