1,2-Dichlorbenzen 99+% Spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
o-Dichlorbenzen
222055000
222050025
ACRO222055000EA
722
DKK
ACRO222055000
ACRO222050025
1,2-Dichlorbenzen 99+% Spectroscopy
1,2-Dichlorbenzen
Formel:
C₆H₄Cl₂ Molekylvægt: 147 g/mol Kogepunkt: 179…180 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 1.3 g/cm³ Flammepunkt: 67 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000535 CAS-nummer: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN nummer: 1591 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03081 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 380 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0003 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0005 meq/g |