1,2,4,5-Tetrachlorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14318.09 A14318.18 A14318.30
A14318.09EA 347 DKK
A14318.09 A14318.18 A14318.30
1,2,4,5-Tetrachlorbenzen ≥98%
1,2,4,5-Tetrachlorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 95-94-3 Molecular Formula: C6H2Cl4 Formula Weight: 215.89 Flash Point: 155°(311°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1618315 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00000549
Formel: C₆H₂Cl₄
Kogepunkt: 245 °C
Smeltepunkt: 138…142 °C
Massefylde: 1,86
Flammepunkt: 155 °C (311 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000549
CAS-nummer: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III