4-Phenoxybenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17998.14 A17998.22
A17998.14EA 1030 DKK
A17998.14 A17998.22
4-Phenoxybenzoesyre ≥99%
4-Phenoxybenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 2215-77-2 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 160-164° Beilstein Reference: 2212463
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molekylvægt: 214.22 g/mol
Smeltepunkt: 160…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002539
CAS-nummer: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5