4-Phenoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
352720010 352720050 352720250
ACRO352720010EA 160 DKK
ACRO352720010 ACRO352720050 ACRO352720250
4-Phenoxybenzoesyre 98%
4-Phenoxybenzoesyre
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molekylvægt: 214.22 g/mol
Smeltepunkt: 160…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002539
CAS-nummer: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %