2-Phenoxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10515.14 A10515.22
A10515.14EA 795 DKK
A10515.14 A10515.22
2-Phenoxybenzoesyre ≥98%
2-Phenoxybenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molekylvægt: 214.22 g/mol
Kogepunkt: 355
Smeltepunkt: 111…115 °C
Massefylde: 1.2141 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002429
CAS-nummer: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5