Gallussyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
410860010 410860050 410862500 410860051
ACRO410860010EA 2190 DKK
ACRO410860010 ACRO410860050 ACRO410862500 ACRO410860051
Gallussyre 98%
Gallussyre
Formel: C₇H₆O₅
Molekylvægt: 170.12 g/mol
Kogepunkt: 501
Smeltepunkt: 253 °C (dec.)
Massefylde: 1.694 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002510
CAS-nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %