3,4-Dihydroxybenzoesyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
114890250 114891000 114895000
ACRO114890250EA 488 DKK
ACRO114890250 ACRO114891000 ACRO114895000
3,4-Dihydroxybenzoesyre 97%
3,4-Dihydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₆O₄
Kogepunkt: 125 - 135 °C (0,001 -rr)
Smeltepunkt: 198…202 °C
Massefylde: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002509
CAS-nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %