2,5-Dihydroxybenzoesyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41745.0050 8.41745.0250
8.41745.0050EA 712 DKK
8.41745.0050 8.41745.0250
2,5-Dihydroxybenzoesyre til syntese, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₆O₄
Kogepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 202…206 °C
Massefylde: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002460
CAS-nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 202 - 206 °C
Molar Mass 154.12 g/mol