2,5-Dihydroxybenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
165200050 165200500 165202500
ACRO165200050EA 219 DKK
ACRO165200050 ACRO165200500 ACRO165202500
2,5-Dihydroxybenzoesyre 99%
2,5-Dihydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₆O₄
Kogepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 204…207 °C
Massefylde: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002460
CAS-nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 207 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %