2,4-Dihydroxybenzoesyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 272 DKK
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
2,4-Dihydroxybenzoesyre 97%
2,4-Dihydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₆O₄
Kogepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 210…215 °C
Massefylde: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002451
CAS-nummer: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %