4-Hydroxybenzoesyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
8.21814.0005EA 206 DKK
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
4-Hydroxybenzoesyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₆O₃
Molekylvægt: 138.12 g/mol
Kogepunkt: 336
Smeltepunkt: 210…211 °C
Massefylde: 1.398 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002547
CAS-nummer: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C